Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ouabaïne octahydraté, 96 %
Catalog Number p-3737130
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
11018-89-6
C29H44O12·8H2O
728.78
MFCD00149240
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
ouabain octahydrate, strophantine octahydrate, quabain octahydrate, ouabain usp, penta a phenanthren-17-yl-2h-furan-5-one;octahydrate, gamma-strophanthin, 3-1r,3s,5s,8r,9s,10r,11r,13r,14s,17r-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-hydroxymethyl-13-methyl-3-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclo, prestwick_370, acocantherine;g-strophanthin
6364534
3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tétrahydroxy-10-(hydroxyméthyl)-13-méthyl-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrèn-17-yl]-2H-furan-5-one ; octahydrate
CC1C(C(C(C(O1)OC2CC(C3(C4C(CCC3(C2)O)C5(CCC(C5(CC4O)C)C6=CC(=O)OC6)O)CO)O)O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
11018-89-6
C29H44O12·8H2O
728.78
MFCD00149240
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
ouabain octahydrate, strophantine octahydrate, quabain octahydrate, ouabain usp, penta a phenanthren-17-yl-2h-furan-5-one;octahydrate, gamma-strophanthin, 3-1r,3s,5s,8r,9s,10r,11r,13r,14s,17r-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-hydroxymethyl-13-methyl-3-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclo, prestwick_370, acocantherine;g-strophanthin
6364534
3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tétrahydroxy-10-(hydroxyméthyl)-13-méthyl-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrèn-17-yl]-2H-furan-5-one ; octahydrate
CC1C(C(C(C(O1)OC2CC(C3(C4C(CCC3(C2)O)C5(CCC(C5(CC4O)C)C6=CC(=O)OC6)O)CO)O)O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O
L’ouabaïne octahydratée, numéro CAS 11018-89-6, (synonyme : gamma-strophanthine), est un composé organique dérivé de végétaux qui inhibe la pompe ATPase Na+ / K+ présente dans toutes les membranes cellulaires animales.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’ouabaïne octahydratée est une poudre hydrosoluble et sensible à la lumière stable à température ambiante
• C’est un glycoside composé de rhamnose et d’ouabagénine, et qui est dérivé des graines mûres de Strophanthus gratus et de l’écorce d’Acokanthera ouabaio
Applications
• L’ouabaïne octahydratée agit en liant la pompe ATPase Na+ / K+, perturbant ainsi sa fonction et conduisant à une augmentation du Na+ intracellulaire.
•L’action inhibitrice de l’ouabaïne octahydratée sur la pompe Na+ / K+ dans les cellules cardiaques en fait un agent cardioactif pharmaceutique
• L’ouabaïne octahydratée s’est également avérée induire des effets cytotoxiques par une voie de transduction du signal stéroïdien, dans les préparations de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ouabain octahydrate
Point de fusion 260.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 15, V,5, 123
Merck Index 14, 6901
Conditions de rotation spécifiques − 33.00 (20.00°C c=1,H2O,on dry subs.)
Rotation spécifique − 33.00
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear colorless
Poids de la formule 728.78
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline