Learn More
Fisherbrand™ Ensemble de boîtes de barreaux d’agitation ovales
Garanti inerte et étanche. L’ensemble de boîtes de barreaux d’agitation ovales Fisherbrand™ est un moulage isostatique en PTFE pur et approuvé par la FDA.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.37770kg
Description
- Pour une utilisation dans les flacons à fond rond
- Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Spécification
13 barreaux d’agitation ovales 2 des dimensions 20 x 10, 25 x 12, 30 x 16, 35 x 16, 40 x 20, 50 x 20, 1 barreau 70 x 20 mm | |
195 x 95mm | |
Blanc | |
1/boîte | |
Oui | |
195mm |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
30mm | |
95mm | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |