Learn More
Kartell™ Barreaux d’agitation de forme ovale
Fournissent une agitation efficace des échantillons par manipulation magnétique
84.00€ - 127.00€
Spécification
Matériau | Aimant, PTFE |
---|---|
Quantité | 10/boîte |
Forme | Ovale |
À utiliser avec (équipement) | Idéal pour les récipients/flacons à fond rond |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15865537
|
Kartell™
0068300 |
20 mm |
90.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15875537
|
Kartell™
0068400 |
25 mm |
84.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15885537
|
Kartell™
0068600 |
35 mm |
127.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéal pour les récipients ou les flacons à fond rond
- Adapté aux denrées alimentaires
- aimant avec revêtement en PTFE
- La forme ovale est idéale pour assurer un mélange homogène dans les béchers à fond rond
Spécification
Aimant, PTFE | |
10/boîte | |
Ovale | |
Idéal pour les récipients/flacons à fond rond |