Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour système d’électrophorèse sur gel large Owl™ D2
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce aux peignes pour système d’électrophorèse sur gel large Thermo Scientific™ Owl™ D2.
57.20€ - 78.65€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Systèmes dʼélectrophorèse sur gel large Owl™ D2 |
---|---|
Gamme de produits | Owl™ |
Type | Peigne |
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12494587
|
Thermo Scientific™
D1-10C |
Standard ; 10 dents ; 1,0 mm d’épaisseur | 10 | 1 mm |
57.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12444597
|
Thermo Scientific™
D1-30D |
Micro-puits ; 30 (2X) dents ; 1,5 mm d’épaisseur | 30 (2X) | 1,5 mm |
60.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12454597
|
Thermo Scientific™
D1-40C |
Standard ; 40 dents ; 1,0 mm d’épaisseur | 40 | 1 mm |
58.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12464597
|
Thermo Scientific™
D1-40D |
Standard ; 40 dents ; 1,5 mm d’épaisseur | 40 | 1,5 mm |
64.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12434607
|
Thermo Scientific™
D2-RL-25C |
Chargement rapide, 25 dents (2X), 1,0 mm d’épaisseur | 25 (2X) | 1 mm |
59.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11955286
|
Thermo Scientific™
D2-RL-25D |
Chargement rapide, 25 dents (2X), 1,5 mm d’épaisseur | 25 (2X) | 1,5 mm |
59.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12454607
|
Thermo Scientific™
D2-RL-9D |
Chargement rapide, 9 dents (1X), 1,5 mm d’épaisseur | 9 | 1,5 mm |
59.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12404597
|
Thermo Scientific™
D1-10D |
Standard ; 10 dents ; 1,5 mm d’épaisseur | 10 | 1,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12414597
|
Thermo Scientific™
D1-20C |
Standard ; 20 dents ; 1,0 mm d’épaisseur | 20 | 1 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12474597
|
Thermo Scientific™
D1-MTC |
Micro-puits ; 15 (1X) dents ; 1,0 mm d’épaisseur | 15 | 1 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12484597
|
Thermo Scientific™
D1-MTD |
Micro-puits ; 15 (1X) dents ; 1,5 mm d’épaisseur | 15 | 1,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12424597
|
Thermo Scientific™
D1-20D |
Standard ; 20 dents ; 1.5 mm d’épaisseur | 20 | 1.5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12434597
|
Thermo Scientific™
D1-30C |
Micro-puits ; 30 (2X) dents ; 1,0 mm d’épaisseur | 30 (2X) | 1 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15459543
|
Thermo Scientific™
D1-10D |
Standard ; 10 dents ; 1,5 mm d’épaisseur | 10 | 1,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce aux peignes pour système d’électrophorèse sur gel large Thermo Scientific™ Owl™ D2. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur gel large Owl™ D2.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.Spécification
Systèmes dʼélectrophorèse sur gel large Owl™ D2 | |
Owl™ | |
Peigne |