Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B2 et B3
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3.
39.60€ - 131.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B2 et B3 |
---|---|
Dimensions de gel | Mini |
Gamme de produits | Owl™, EasyCast™ |
Type | Peignes |
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11902965
|
Thermo Scientific™
B2-16 |
Peigne réversible | 16 | 1,0/1,5 mm |
71.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11922965
|
Thermo Scientific™
B2-24 |
Peigne réversible | 24 | 1,0/1,5 mm |
130.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12474567
|
Thermo Scientific™
B2-8C |
Peigne standard | 8 | 1 mm |
51.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11983509
|
Thermo Scientific™
B2-8D |
Peigne standard | 8 | 1,5 mm |
72.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12404577
|
Thermo Scientific™
B2-RL-25C |
Peigne à charge rapide | 25 (2X) | 1 mm |
53.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12414577
|
Thermo Scientific™
B2-RL-25D |
Peigne à charge rapide | 25 (2X) | 1,5 mm |
54.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12424577
|
Thermo Scientific™
B2-RL-9C |
Peigne à charge rapide | 9 (1X) | 1 mm |
39.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12434577
|
Thermo Scientific™
B2-RL-9D |
Peigne à charge rapide | 9 (1X) | 1,5 mm |
39.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12444577
|
Thermo Scientific™
B2-WALL |
Peigne mural | 1 | 1,5 mm |
51.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11962965
|
Thermo Scientific™
B2-PREP |
Peigne préparatif | 2 | 1,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11912965
|
Thermo Scientific™
B2-20 |
Peigne réversible | 20 | 1.0/1.5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11952965
|
Thermo Scientific™
B2-12 |
Peigne réversible | 12 | 1,0/1,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur minigel EasyCast™ B2 et B3.
Informations de commande :
- Les références catalogue B2-RL-9C, -9D, -25C et -25D sont des peignes de format de pipette à 8 et 12 canaux (1X) et (2X)
- Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. XCM) ; pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un responsable de compte
Spécification
Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B2 et B3 | |
Mini | |
Owl™, EasyCast™ | |
Peignes |