Learn More
Thermo Scientific™ Plateforme de mise à niveau Owl™
Le plateau de mise à niveau Thermo Scientific Owl est une plateforme de mise à niveau à trois points offrant une séparation à plat et une surface de traitement.
17.40€ - 162.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système Owl™ |
---|---|
Gamme de produits | Owl™ |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15162868
|
Thermo Scientific™
BBL-1 |
Niveau à bulle |
17.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12444557
|
Thermo Scientific™
B-LP |
Plateforme de mise à niveau |
162.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le plateau de mise à niveau Thermo Scientific Owl est une plateforme de mise à niveau à trois points offrant une séparation à plat et une surface de traitement.
- 36 x 46 cm Suffisamment grand pour s'adapter à la plupart des applications
Spécification
Système Owl™ | |
Owl™ |