Learn More
Thermo Scientific™ Système de remplissage Owl™ RF-3
Organisez votre réfrigérateur, votre chambre froide, votre congélateur ou votre paillasse grâce à ce système de classement.
Marque: Thermo Scientific™ RF-3
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 17.64000kg
Description
Organisez votre réfrigérateur, votre chambre froide, votre congélateur ou votre paillasse grâce au système de classement Thermo Scientific™ Owl™ RF-3.
Caractéristiques :- Huit compartiments fabriqués en acrylique robuste de 0,64 cm d’épaisseur
- Les pieds en caoutchouc antidérapants empêchent le glissement
- Installation verticale ou horizontale
Informations de commande :
Portoirs pour microtubes non inclus.
Spécification
Système de classement | |
Acrylique | |
Rectangle | |
9 in |
2 x 4 | |
8 | |
6 in | |
12 in |