Learn More
OXA1L Mouse anti-Human, Clone: 4A2D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | OXA1L |
---|---|
Clone | 4A2D9 |
Concentration | 0.82 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837725
|
Proteintech
66128-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16827725
|
Proteintech
66128-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
OXA1L is required for the insertion of integral membrane proteins into the mitochondrial inner membrane. It is essential for the activity and assembly of cytochrome oxidase and is required for the correct biogenesis of ATP synthase and complex I in mitochondria.Spécification
OXA1L | |
0.82 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Hsa, OXA1 like protein, OXA1Hs, OXA1L | |
OXA1L | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
4A2D9 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q15070 | |
5018 | |
OXA1L Fusion Protein Ag13819 | |
Primary | |
-20°C | |
OXA1L |