Learn More
Solution d’oxalate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7083625
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
C2O42
C2O42
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Nom chimique ou matériau Oxalate
Concentration 1g/L
Conditionnement Flacon
Quantité 100 mL
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvant ou matrice H2O
Forme physique Liquid