Learn More
Acide oxalique dihydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
58.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
42.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
42.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Spécification
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 500 g |
Couleur | Blanc |
Poids de la formule | 126.04g/mol |
Tension de vapeur | 21.5mbar 50 |
pH | 1.3 |
Point de fusion | 98°C |
Forme physique | Solide en poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Oxalic acid dihydrate
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.