Learn More
Acide oxalique, sel de potassium dihydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222103
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
6100-20-5
C4H3KO8
218.16
MFCD00150443,MFCD00150443
GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
131698588
potassium ; hydron ; oxalate ; dihydrate
[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
6100-20-5
C4H3KO8
218.16
MFCD00150443,MFCD00150443
GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
131698588
potassium ; hydron ; oxalate ; dihydrate
[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 12 % to 16 % (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 15, 7806
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in benzene, ethanol
Poids de la formule 254.2
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.