Learn More
WTW™ X2 MANOMETRE DBO OXITOP COMPLET
A complete respirometric measuring system for BOD self-check with undiluted samples featuring ranges of up to 4,000mg/L BOD.
628.60€ - 1724.20€
Spécification
Type d’affichage | LED |
---|---|
Plage | 0 to 4000 mg/L BSB |
À utiliser avec (application) | Respirometric self-check measurement |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11751243
|
WTW™
208817 |
6 OxiTop™ measuring heads (3 yellow, 3 green), 6 PF600 sample bottles, 6 GK 600 Rubber sleeves and 6 RST 600 magnetic stirrers |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11741243
|
WTW™
208819 |
2 OxiTop™ measuring heads (yellow, green), 2 PF600 sample bottles, 2 GK 600 Rubber sleeves and 2 RST 600 magnetic stirrers |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
DBOmètre OxiTop• Affichage numérique DBO 0 à 4000mg/ en lecture directe
• Collecteur de données sur 5 jours
• Sans mercure
• L'OxiTop est un manomètre électronique à visser directement sur le flacon à DBO avec affichage numérique LED
• Collecteur de données 5 jours, ne demandant aucune surveillance ou lecture intermédiaire
• Il est donc possible de faire la lecture après un week-end
• Démarrage automatique dès que la température atteint 20°C
• Zéro automatique à chaque mise en route
• Alarme visuelle de dépassement de gamme
• Valeur de la DBO5 par conversion en fonction du volume de l'échantillon
• Manomètre OxiTop
• Manomètre OxiTop
• 1 vert 1 jaune
• Le lot
• Inclus sans agitateur avec flacons DBO 500mL, et barreaux magnétiques.
Spécification
LED | |
0 to 4000 mg/L BSB | |
Respirometric self-check measurement |