Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens de novobiocine Oxoid™
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité antimicrobienne, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
47.65€
Spécification
Agents antimicrobiens | Novobiocine |
---|---|
Description | Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la novobiocine Oxoid |
Code de l’antibiotique | NV |
Type de produit | Disques de sensibilité aux antimicrobiens |
Type de test | Sensibilité aux antimicrobiens |
Code produit | Marque | Description | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10046292
|
Thermo Scientific™
CT0038B |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la novobiocine Oxoid | 30μ g |
47.65€
250 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11943082
|
Thermo Scientific™
CT0037B |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la novobiocine Oxoid | 5μ g |
47.65€
250 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des disques fiables et faciles à utiliser Thermo Scientific™ Oxoid™ Novobiocine.
La simplicité d’utilisation est garantie grâce aux cartouches incassables à ressort, à l’étiquetage facile à lire et aux indicateurs de fin de cartouches.La diffusion en disque permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs, mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Présence de mutants résistants
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet déshydratant afin de maintenir un niveau d’humidité <2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme. <2%, ensuring long term stability.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Novobiocine | |
NV | |
Sensibilité aux antimicrobiens | |
50 disques/cartouche |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la novobiocine Oxoid | |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens | |
5 cartouches /bte. | |
50 disques/cartouche |