Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au Tergitol-7 (déshydratée)
Dénombrez et différenciez les coliformes des échantillons d’eau et alimentaires grâce à ce milieu sélectif et différentiel lorsqu’il est utilisé avec le supplément de solution TTC.
Marque: Thermo Scientific™ CM0793B
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 1.90510kg
Description
Dénombrez et différenciez les coliformes des échantillons d’eau et des échantillons alimentaires grâce à la gélose sélective de 7-tergitol Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée) lorsqu’elle est utilisée avec le supplément de solution TTC (SR0148). Tergitol 7 inhibe les organismes gram-positifs permettant une meilleure récupération des coliformes. La fermentation du lactose est observée par un changement de couleur de l’indicateur de pH bleu de bromothymol. Le chlorure de triphényltétrazolium (TTC) est rapidement réduit au formazan rouge par la plupart des organismes coliformes, à l’exception de l’Escherichia coli et de l’Enterobacter aerogenes, ce qui facilite la différenciation.
La gélose de Tergitol-7 est basé sur la formulation décrite par Chapman1 et est recommandée pour l’isolement sélectif et la différenciation du groupe des coliformes.
- Facile à lire : différenciez facilement les espèces d’Escherichia coli (colonies jaunes) et d’enterobacter (colonies verdâtres / jaune) des coliformes (colonies rouges).
- Sélectif : Le Tergitol-7 inhibe les organismes de gram-positif et minimise l’envahissement de Proteus, ce qui permet une récupération supérieure des coliformes.
- Recommandé : pour l’examen des denrées alimentaires pour la contamination fécale2.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Référence industrielle : NMKL, ISO. | |
Poudre | |
500 g |
Base de gélose tergitol-7 | |
Gélose | |
Pour milieu de 9,2 L |
Pour un usage en laboratoire uniquement