Learn More
OXSR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | OXSR1 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16894854
|
Proteintech
15611-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16884854
|
Proteintech
15611-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Regulates downstream kinases in response to environmental stress. May also have a function in regulating the actin cytoskeleton.Spécification
OXSR1 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O95747, Q6P9R2 | |
108737, 316064, 9943 | |
OXSR1 Fusion Protein Ag8002 | |
Primary | |
-20°C | |
OXSR1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1101, OSR1, oxidative stress responsive 1, OXSR1 | |
Oxsr1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |