Learn More
p-Nitrophenyl Phosphate (Disodium Salt, Hexahydrate), Fisher BioReagents
Catalog Number p-27366
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Verre ambré
4264-83-9
C6H4NNa2O6P
263.05
MFCD00007319
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
77949
disodium 4-nitrophenyl phosphate
[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
4264-83-9
C6H4NNa2O6P
263.05
MFCD00007319
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
77949
disodium 4-nitrophenyl phosphate
[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Le P-nitrophényl phosphate convient à une utilisation comme substrat pour la phosphatase alcaline et acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Hexahydrate
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥98.0%
Conditionnement Verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 371
Forme physique Poudre / Solide