Learn More
Dichlorhydrate de p-phénylènediamine, + de 99 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 417481000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 624-18-0 Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10045870
  • 51.94€ / 100g
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Identifiants chimiques
624-18-0
181.06
IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
12205
C1=CC(=CC=C1N)N.Cl.Cl
C6H8N2·2HCl
MFCD00013002
benzene-1,4-diamine dihydrochloride, p-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-phenylenediamine dihydrochloride, fourrine ds, 1,4-benzenediamine, dihydrochloride, pelagol cd, pelagol grey cd, durafur black rc, fourrine 64
Benzène-1,4 diamine ; dichlorhydrate
Spécification
p-Phenylenediamine dihydrochloride
Flacon en verre
100g
624-18-0
C6H8N2·2HCl
MFCD00013002
Solubility in water: soluble.
C1=CC(=CC=C1N)N.Cl.Cl
181.06
181.06
99+%
Authentic
Gris-violet à blanc
99+%
99% min. (Argentometry)
C6H4(NH2)2·2HCl
benzene-1,4-diamine dihydrochloride, p-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-phenylenediamine dihydrochloride, fourrine ds, 1,4-benzenediamine, dihydrochloride, pelagol cd, pelagol grey cd, durafur black rc, fourrine 64
IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
Benzène-1,4 diamine ; dichlorhydrate
12205
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • p-Phenylenediamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
FDS Documents
Certificats