Learn More
P-Terphényl, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434010
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
p-Terphenyl is a specialty material, and may be used in ionized radiation detectors, nonpolar laser dye, and single molecule optical probe of scanning near-field microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le p-Terphényl est un matériau spécialisé qui peut être utilisé dans les détecteurs de rayonnements ionisés, le colorant laser non polaire et la sonde optique à molécule unique pour la microscopie à balayage à champ proche.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le benzène chaud. Très soluble dans l’alcool éthylique chaud. 
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-94-4
Formule moléculaire C18H14
Poids moléculaire (g/mol) 230.31
Numéro MDL MFCD00003061
Clé InChI XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
CID PubChem 7115
ChEBI CHEBI:52242
Nom IUPAC 1,4-diphénylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Terphenyl
Point de fusion 212°C to 215°C
Densité 1.23
Point d’ébullition 405°C
Point d’éclair 207°C (404°F)
Quantité 250 g
Beilstein 1908447
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in hot benzene. Very soluble in hot ethyl alcohol.
Poids de la formule 230.31
Pourcentage de pureté ≥99%