Learn More
Acide P-toluènesulfonique monohydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2,5kg
10kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
Note relative au nom | >98.5% (total TSA) |
Point de fusion | 100,0°C à 108,0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | CH3C6H4SO3H·H2O |
Fieser | 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507 |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, l’éther et le chloroforme |
Poids de la formule | 190.22 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Qualité | Extra pur |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.