Learn More
p-Tolylacétonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081959
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2947-61-7
C9H9N
131.18
MFCD00001922
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
76280
2-(4-méthylphényl)acétonitrile
CC1=CC=C(CC#N)C=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2947-61-7
C9H9N
131.18
MFCD00001922
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
76280
2-(4-méthylphényl)acétonitrile
CC1=CC=C(CC#N)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau p-Tolylacetonitrile
Point de fusion 18°C
Densité 0.989
Point d’ébullition 242°C to 243°C
Point d’éclair 106°C (222°F)
Indice de réfraction 1.519
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 1099645
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté ≥98%