Learn More
Eppendorf™ Recharges ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased - Pointes de pipette à filtre
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
- Réduisez l'empreinte carbone de votre laboratoire et passez à ep Dualfilter. T.I.P.S.™ BioBasé dans le nouveau Eppendorf Rechargements. Ces pointes de pipette à filtre sont produites à partir de matières premières recyclées de deuxième génération, dérivées uniquement des flux de déchets et de résidus de la production d’huile végétale comme l’huile de cuisson usagée
- Réduisez considérablement le volume de vos déchets de laboratoire. – Utilisez des recharges au lieu de racks jetables.
- Ayez confiance en la promesse de durabilité – Notre site de production est certifié ISCC PLUS (Développement durable international).& Certification carbone) permettant la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement
- Embouts de pipettes avec ACT Certification (Responsabilité, Cohérence et Transparence) – l'organisme de validation indépendant pour l'évaluation de la durabilité des produits
- Matériau de qualité supérieure, qualité et pureté certifiées :
- L’intégrité de l’échantillon est excellente, car aucun agent glissant, plastifiant ou biocide n’est utilisé
- Laboratoire indépendant – Certificats de pureté spécifiques au lot disponibles
- Certificats généraux de qualité conformes aux normes et aux exigences générales Eppendorf articles de qualité
- Disponible en volumes à partir de 10 μL à 1 250 μL Long en recharges pour utilisation avec epT.I.P.S.™ Boîte 2.0
- Également disponible en epT.I.P.S.™ BioBasé Biopur™ et ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBasé Biopur™
- ACTE™ -labellisé par l'organisme à but non lucratif My Green Lab™ pour vous aider à faire un choix éclairé en matière de durabilité des produits
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 10 μl M |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Longueur (impériale) | 1,57 in |
| Longueur (métrique) | 40 mm |
| Certifications/Conformité | Certificat spécifique au lot |
| Déclaration de pureté | Usage en PCR et stérile |
| Format | Recharge |
| Afficher plus |