Learn More
Thermo Scientific™ Filtres d’aération Nalgene™ et capsules de 50 mm
GREENER_CHOICE
Filtrez les produits chimiques agressifs, notamment les acides et les solvants non aqueux tels que ceux utilisés en GC et HPLC grâce à ce filtre à seringue en ligne avec membrane en PTFE.
240.00€ - 369.00€
Spécification
Matériau (membrane) PTFE
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Porosité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Porosité Prix Quantité et disponibilité  
10084740
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
DS0222-0020
0.22 μm
248.00€
10 pièces
10278920
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
DS0222-0045
0,45 μm
240.00€
10 pièces
10511063
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
223-0030
0,2 μm
369.00€
3 pièces
Description
Description
Le filtre en ligne de 50 mm Nalgene™ avec membrane en PTFE offre une excellente barrière pour l’aération stérile des fermenteurs de paillasse, la filtration en ligne des gaz ou la protection des pompes à vide contre l’humidité. Il permet également de filtrer les produits chimiques agressifs, notamment les acides et les solvants non aqueux, tels que ceux utilisés dans la GC et la HPLC. Autoclavable
  • Volume d’échantillon : 0,2 à 5,0 ml
  • Entrée/Sortie : raccord cannelé étagé compatible avec une tubulure de 0,25 à 0,375 in Tubulure de diamètre interne (de 6 à 9 mm)
  • Taille des pores de 0,2 et 0,45 μm
  • Autoclavable
  • Boîtier en polypropylène
  • Spécification
    Spécification
    PTFE
    Documents
    Product Certifications
    Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.