Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de stockage à filtre stérile Nalgene™ Rapid-Flow™
Gagnez du temps et limitez la contamination avec ces flacons de stockage à filtre stérilisé par radiation. Parfaits comme récipients de stockage à usage unique.
128.00€ - 291.00€
Spécification
Matériau du bouchon | PEHD vierge |
---|---|
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau | PS vierge |
Stérilité | Stérile |
Modèle | Col large |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10074470
![]() |
Thermo Scientific™
455-0500 |
500 ml |
128.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10278370
![]() |
Thermo Scientific™
455-0150 |
150 ml |
291.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10636591
![]() |
Thermo Scientific™
455-0250 |
250 ml |
183.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10546361
![]() |
Thermo Scientific™
455-1000 |
1 L |
183.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Gagnez du temps et limitez la contamination avec les flacons de stockage à filtre stérilisé aux rayons gamma Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™. À utiliser avec les filtres adaptables sur flacons Nalgene ou comme récipients de rechange ou supplémentaire pour les unités de filtration. Parfaits comme récipients de stockage à usage unique.
- Un espace de tête permet d’ajouter du sérum ou d’autres additifs au filtrat
- Les bouchons à vis étanches† empêchent toute variation du pH dans le flacon pour prolonger la durée de vie des milieux stockés
- Stérilisés par irradiation gamma et conditionnés de manière individuelle pour une durée de conservation stérile de 5 ans
- Non pyrogènes et non cytotoxiques
- Disponible avec la documentation stérile adaptée à l’usage
Spécification
PEHD vierge | |
PS vierge | |
Col large | |
Stérile |
Blanc | |
Stérile | |
Large |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.