Learn More
Agilent BioTek Lecteur de microbiologie LogPhase 600
Lecteur est conçu pour mesurer les courbes de croissance microbienne simultanément dans un maximum de quatre microplaques standard à 96 puits . Il est doté d'un système d'agitation robuste et d'un contrôle constant de la température, qui sont essentiels à une croissance optimale des bactéries et des levures et à une qualité optimale des données.
sur devis
Spécification
Température de l’incubateur Incubation jusqu’à 45°C avec contrôle de condensation
Source lumineuse LED
Type de plaques Microplaques à 96 puits avec joint de couvercle
Reading Options Cinétique discontinue
Agitation Orbital
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Gamme de longueur d’onde Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Gamme de longueur d’onde Prix Quantité et disponibilité  
17207819
Afficher les documents Détails de la promotion
Agilent BioTek
LP560-SN
560 nm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17227819
Afficher les documents Détails de la promotion
Agilent BioTek
LP580-SN
580 nm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17247819
Afficher les documents Détails de la promotion
Agilent BioTek
LP600-SN
600 nm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17267819
Afficher les documents Détails de la promotion
Agilent BioTek
LP620-SN
620 nm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17287819
Afficher les documents Détails de la promotion
Agilent BioTek
LP640-SN
640 nm
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
The BioTek LogPhase 600 microbiology reader is designed for measuring microbial growth curves in up to four standard 96-well microplates. This microbiology plate reader features purpose-built robust shaking and consistent temperature controls, which are critical to optimal bacteria and yeast cell growth
LogPhase 600 is controlled with a software application that provides a simple, yet powerful, user experience. The software controls the reader to acquire data and perform microbiology-focused analysis for all plates.
Spécification
Spécification
Incubation jusqu’à 45°C avec contrôle de condensation
Microplaques à 96 puits avec joint de couvercle
Orbital
Marquage CE et TUV. Conformes RoHS.
10,5 po
Applications Gen5 et LogPhase
0,001 OD
50 lb
26 po
LED
Cinétique discontinue
0 à 2 dia. ext. ±1 % ±0,01 dia. ext.
100/240 V, 50/60 Hz, 250 W
26,7 cm
0 à 2 diam. Ext ±1 % ±0,01 diam. ext
1 an
22,7 kg
66 cm