Learn More
P16-INK4A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | P16-INK4A |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16847563
|
Proteintech
10883-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16837563
|
Proteintech
10883-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
10883-1-AP reacts with p16 specifically. P16 plays an essential role in regulating the cell cycle, and mutations in p16 increase the risk of developing various cancers, including melanoma.
Kaiso is a novel member of the BTB/POZ (Broad complex, Tramtrak, Bric a brac/Pox virus and zinc finger) zinc finger superfamily of transcription factors. Yeast 2-hybrid studies have shown that Kaiso interacts with catenin p120ctn. This interaction involves the Arm repeats of 1-7 of the p120ctn Armadillo domain and the carboxyl-terminal third of Kaiso. The significance of the Kaiso:p120 ctn interaction is still unknown.Spécification
P16-INK4A | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8N726 | |
1029 | |
P16-INK4A Fusion Protein Ag1328 | |
Primary | |
-20°C | |
CDKN2A |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ARF, ARF,CDKN2A, CDK4 inhibitor p16 INK4, CDK4 inhibitor p16INK4, CDK4I, CDKN2, CDKN2A, CMM2, INK4, INK4a, MLM, MTS 1, MTS1, Multiple tumor suppressor 1, P16, p16 INK4, p16 INK4a, p16INK4, p16INK4a, TP16 | |
CDKN2A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |