Learn More
P3H3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | P3H3 |
---|---|
Concentration | 0.16 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16835474
|
Proteintech
16023-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16825474
|
Proteintech
16023-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene belongs to the leprecan family of proteoglycans, which function as collagen prolyl hydroxylases that are required for proper collagen biosynthesis, folding and assembly. This protein, like other family members, is thought to reside in the endoplasmic reticulum. Epigenetic inactivation of this gene is associated with breast and other cancers, suggesting that it may function as a tumor suppressor.Spécification
P3H3 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8CG70, Q8IVL6 | |
10536, 14789, 297595 | |
P3H3 Fusion Protein Ag8850 | |
Primary | |
-20°C | |
P3H3 |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GRCB, HSU47926, leprecan like 2, Leprecan like protein 2, LEPREL2, P3H3, Prolyl 3 hydroxylase 3, Protein B | |
P3H3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |