Learn More
Dostmann Electronic™ Instrument de mesure portatif P770
Marque: Dostmann Electronic™ 50000770
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
Thermohygromètre multifonction• 2 canaux parmi: humidité, sonde Pt100, thermocouple JKT
• Haute précision ±1,5%HR
• Calcul du point de rosée
• Ecran LCD panoramique: affichage simultané des 2 canaux avec bargraphe pour une visualisation des variations rapides
• Mémorise les min. max. moyenne sur un temps donné. Calcul du point de rosée
• Boîtier ergonomique avec béquille rabattable en face arrière et glissière latérale porte-sonde
• Câble RS232 pour transfert des données sur PC et logiciel d'exploitation en option descriptif complet page 2266
• Thermohygromètre portable
• Accessoires obligatoires sonde humidité/température. sonde humidité/température.
Spécification
200 x 93 x 44 mm | |
200mm | |
P770 | |
300 g | |
850°C | |
-200°C à +850°C | |
Numérique LCD |
200mm | |
Plastique | |
0,1°C respectivement 0,1 % | |
Instrument de mesure portatif | |
- 200°C | |
Oui |