Learn More
Palladium, 8 %, platine, 2 % ; sur poudre de carbone activée , 50 % d’eau humide nominalement, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7051904
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
on carbon, black, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
on carbon, black, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Hydrogénation sélective des nitrates en hydroxylamines, réduction des oxydes d’azote en N2 avec H2 en présence de CO et de CO2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Palladium, Platinum
Note relative au nom Pd, 8%, Pt, 2% on activated carbon powdernominally 50% water wet
Quantité 2 g