Learn More
Chlorure de palladium(II), 99,999 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258696
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
7647-10-1
Cl2Pd
177.32
MFCD00003558
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
24290
CHEBI:53434
[Cl-].[Cl-].[Pd++]
7647-10-1
Cl2Pd
177.32
MFCD00003558
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
24290
CHEBI:53434
[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Palladium(II) chloride
Point de fusion 678.0°C to 680.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 59 to 61% (Pd)
Formule linéaire PdCl2
Merck Index 15,7091
Informations sur la solubilité Solubility in water: 31.99g/L. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid,soluble in alcohol and acetone
Nom IUPAC dichloropalladium
Poids de la formule 177.31
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces