Learn More
Nitrate de palladium(II), solution, Pd 4-5 % p/p (cont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium (II) nitrate solution |
Couleur | Marron à orange |
Formule linéaire | Pd(NO3)2 |
Numéro UN | UN3264 |
Concentration | Pd 4 to 5% w/w (cont. Pd) |
Poids de la formule | 230.43 |
Quantité | 1 g |
Forme physique | Liquide |