Learn More
Sampling Systems™ Couteaux à palettes avec poignée en bois
Ces couteaux à palettes sont excellents pour l’échantillonnage à usage général en laboratoire.
Marque:  Sampling Systems™ A201-100
Informations supplémentaires : Poids : 0.01600kg
Code produit. 15869591
  • 6.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-05-2024
Description
  • Lame en acier inoxydable avec poignée en bois
  • Finition satinée
  • Gamme de tailles disponibles
Spécification
Spécification
Couteau à palette
190 mm
20 mm
Acier inox, bois
100 mm