Learn More
Acide palmitique, sel de sodium, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 416701000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 408-35-5 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10045403
  • 791.00€ / 100g
Date d’expédition estimée: 04-10-2021
Identifiants chimiques
408-35-5
278.4
GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M
2735111
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
C16H31NaO2
MFCD00002749
sodium palmitate, palmitic acid sodium salt, hexadecanoic acid, sodium salt, sodium hexadecanoate, palmitic acid, sodium salt, sodium pentadecanecarboxylate, unii-jq43kp6296, hsdb 759, hexadecanoic acid sodium salt, hexadecanoic acid,sodium salt 1:1
Sodium ; hexadécanoate
Spécification
Palmitic acid, sodium salt
2% max. (110°C, 4 hrs)
Blanc
408-35-5
C16H31NaO2
MFCD00002749
sodium palmitate, palmitic acid sodium salt, hexadecanoic acid, sodium salt, sodium hexadecanoate, palmitic acid, sodium salt, sodium pentadecanecarboxylate, unii-jq43kp6296, hsdb 759, hexadecanoic acid sodium salt, hexadecanoic acid,sodium salt 1:1
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
278.4
278.4
98%
Authentic
Flacon en verre
100g
98%
CH3(CH2)14COONa
02,III,94
GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M
Sodium ; hexadécanoate
2735111
Poudre
Vidéos
FDS Documents
Certificats