Learn More
Acide ursodésoxycholique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776548
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
130-85-8
C23H16O6
388.38
MFCD00004079
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
8546
CHEBI:50186
4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphtalène-1-yl)méthyl]-3- hydroxynaphtalène-2- acide carboxylique
OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
130-85-8
C23H16O6
388.38
MFCD00004079
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
8546
CHEBI:50186
4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphtalène-1-yl)méthyl]-3- hydroxynaphtalène-2- acide carboxylique
OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pamoic acid
Point de fusion >300,0°C
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Beilstein 10, 575
Merck Index 15, 7106
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : pratiquement insoluble.Autres solubilités : pratiquement insoluble dans l’acide acétique, pratiquement insoluble dans l’alcool, l’éther et le benzène, soluble dans le nitrobenzène et la pyridine, peu soluble dans le chloroforme
Poids de la formule 388.38
Pourcentage de pureté ≥98%
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1 % max. (105°C, 1 h)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pamoic acid