Learn More
Motic™ Microscope intelligent binoculaire Panthera L
SmartCAM intégrée et système ImagingOnDevice.
Marque: Motic™ 1100104600142
Informations supplémentaires : Poids : 7.50000kg
Description
- Système d’imagerie entièrement indépendant.
- La conception de platine sans rack brevetée abrite un support unique à deux lames permettant un fonctionnement à une main.
- L’éclairage est assuré par une source lumineuse halogène LED de 3 W / 30 W interchangeable dans une configuration complète de Koehler.
- Système Motic LightTracer avec tourelle codée.
- Mode économie d’énergie intégré (marche/arrêt automatique).
- L’indicateur de retour LED vous aide à optimiser votre flux de travail.
Spécification
Condenseur Abbe N.A. focalisable et centrable 0,90/1,25 avec fente pour les glissières pour contraste | |
Comprend un couvercle anti-poussière, un cordon d’alimentation, une clé Allen, de l’huile d’immersion (5 ml), un filtre bleu, une ampoule halogène, un module LED, un câble HDMI, une clé USB Wi-Fi, une lame de calibration | |
Widefield UC-WF10X/22 mm avec réglage du dioptrique | |
Koehler LED 3 W et halogène Quartz avec contrôle d’intensité 6 V/30 W | |
Plan achromatique CCIS UC (sans Pb), DIN | |
Quintuple inversé, codé | |
110-240 V (CE) | |
8,8 kg | |
110/240 V (CE) |
Wi-Fi, HDMI, Ethernet | |
Iris | |
Seidentopf Binoculaire, rotation à 360° avec appareil photo numérique intégré | |
4X, 10X, 40X, 100XS (huile) | |
Logiciel (système ImagingOnDevice) | |
Système optique de correction des couleurs à l’infini (CCIStrade;) | |
282 x 210 x 394 mm | |
110/240 V (CE) |