missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Pants 7485-Black

Catalog Number 17266061
Click to view available options
Dimensions:
S
Taille moyenne/Grande taille
XL / 2XL
XXXL/XXXXL
XXXXXL/XXXXXXL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Pantalon pour homme
  • Couleur : noir
  • Matériau : 68 % dryarn, 28 % Tencel, 4 % Easthan, 200 g/m²
  • Sous-vêtements sans couture, pas de couture gênante
  • Régulation de la transpiration
  • Mélange de fibres naturelles
  • Zones fonctionnelles intégrées
  • Confort maximal
  • Norme OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : S - 5XL/6XL
  • Instructions : lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec
Dimensions Taille moyenne/Grande taille
Couleur Noir
Épaisseur (métrique) 200 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'