Learn More
Liquide de paraffine, pur, blanc d’eau, d=0,83-0,86, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073360
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
8042-47-5
C16H10N2Na2O7S2
452.363
131611
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
9566064
disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
8042-47-5
C16H10N2Na2O7S2
452.363
131611
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
9566064
disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Liquide de paraffine, pur, blanc d’eau, d = 0,83-0,86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion -9°C
Point d’ébullition 310°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur >2 at 101kPa
Viscosité >19 St (40°C)
Forme physique Liquide visqueux
compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraffin, liquid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.