Learn More
Paraffine, pure, jaune tendre, SLR, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical P/0480/53
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Quantité. 500g
Emballage Récipient en plastique
Code produit. 10427650
Quantité Prix
1 32.75€ / 500g
4 29.06€ / 500g
16 27.61€ / 500g
Stock EU 10
Spécification
Spécification
Récipient en plastique
Blanc à jaune
500g
C10H21
141.28
200°C
38°C
64771-71-7
131611
Solide
Vidéos
FDS Documents