Learn More
Paraformaldéhyde, 96 %, ACROS Organics™
Paraformaldéhyde, 96 %, CH2O, numéro CAS 30525-89-4, paraformaldéhyde, paraforme, oxyméthylène, oxyde de méthylène, aldéhyde méthylique, méthanal, formol, aldéhyde formique, oxométhane, 500 g, CHEBI : 16842, blanc, 260°C, 1,03 (Air - 1,0), 71°C, extra pur, Avertissement
Marque:  Acros Organics 416780100
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 30525-89-4 Poids : 10.05000kg Transport : UN number : 2213 Chem class : 4.1 Pack group : III
Quantité 10kg
Conditionnement Récipient en plastique
Code produit. 11924801
  • 314.00€ / 10kg
En stock, prêt à être expédié : 6
Description
Description
Paraformaldehyde, 96%, CH2O, CAS Number-30525-89-4, paraformaldehyde, paraform, oxymethylene, methylene oxide, methyl aldehyde, methanal, formol, formalin, formic aldehyde, oxomethane, 500g, CHEBI:16842, White, 260 deg.C, 1.03 (Air - 1.0), 71 deg.C, Extra Pure, Warning
Spécification
Identifiants chimiques
30525-89-4
30.026
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CHEBI:16842
C=O
CH2O
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
712
formaldéhyde
Spécification
Vapor Pressure: 1.2mmHg at 25°C
Paraformaldehyde
1.03 (Air = 1.0)
0.03% max.
Récipient en plastique
120.0°C to 170.0°C
4.0 to 5.5 (10% suspension)
30525-89-4
CH2O
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formaldéhyde
712
Billes ou poudre
Extra pur
0.02% max.
260°C
71°C
Authentic
Blanc
10kg
Extra Pure
96%
(CH2O)n
Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
C=O
30.026
CHEBI:16842
96%
Vidéos
FDS Documents