Learn More
Parker domnick hunter™ Générateurs d’air à la pression zéro empilables
Modulaire et empilable avec générateurs d’hydrogène domnick hunter
Marque:  Parker domnick hunter™ UHP-150-ZA-S-E
Code nomenclature Nacres: GB.01
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 13273339
  • 11565.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2024
Description
Produisez un flux continu d’air organique exempt d’impuretés à partir d’un air comprimé sec externe
Caractéristiques
  • La conception compacte et modulaire est dotée d’un panneau supérieur interchangeable pour permettre le montage direct d’un générateur d’hydrogène UHP, offrant ainsi une solution à gaz de flamme tout-en-un pour les applications GC-FID, FPD et NPD
  • Ne nécessite aucun changement de bouteille, analyse les interruptions ou réétalonnage
  • Une pureté constante garantie réduit le bruit de fond et améliore la stabilité
  • Fonctionne sur la plage de températures de 35° à 150°F
  • Élimine le besoin de manipulation manuelle ou de stockage de gaz haute pression
  • Affichage numérique de la température
  • Purge automatique sur le filtre d’entrée
  • Les débits varient de 1 l/min à 30 l/min
Simple d’utilisation
  • Utilisez une combinaison de technologies de catalyse et de filtration hautes performances Oil-X™ Evolution pour purifier l’alimentation en air comprimé existante
  • Le filtre AO de qualité initiale Oil-X Evolution élimine l’huile, l’eau et les particules
  • L’air comprimé propre pénètre ensuite dans l’unité du catalyseur où les hydrocarbures sont oxydés en dioxyde de carbone et en eau
  • La surveillance de la température de l’air à l’intérieur de l’unité maintient une température de fonctionnement optimale et l’élimination des hydrocarbures ; la conception de l’entrée garantit un débit d’air équilibré via l’unité de catalyseur. Le filtre AA de qualité finale de 0,01 micron Oil-X Evolution élimine efficacement toute contamination des particules restante
  • Peut atteindre une concentration totale d’hydrocarbures de <0,1 ppm
Pour garantir une performance et une longévité optimales du générateur, les filtres d’entrée/sortie d’air doivent être changés tous les 12 mois.
Utilisés pour fournir de l’air à la pression zéro pour le nébuliseur et les gaz d’échappement pour les applications LC/MS, les gaz à la pression zéro et les gaz de combustion pour les analyseurs d’hydrocarbures totaux et les gaz d’étalonnage/dilution pour les équipements de détection des gaz.
Informations sur la commande
Les générateurs UHP-10ZA-S mesurent : 16,7 x 13,4 x 12,8 po (425 x 340 x 325 mm) (P x l x H). Tous les autres modèles mesurent 16,7 x 13,4 x 17,9 po (425 x 340 x 455 mm) (P x l x H).
Compliance
Certifications CE et UL
Prestations de service
Deux ans. Garantie étendue et contrats de service disponibles. Contactez votre représentant du service client Fisher Scientific pour vous procurer les informations de commande.
Spécification
Spécification
2 ans
50/60 Hz
16,7 in
15 l/min
45,5cm
230 V
13,4 in
UHP-150ZA-S
575 W
Générateur d’air à la pression zéro
CE, UL
42,5cm
17,9 in
5° à 40°C
15,2kg
230 V, 50/60 Hz
58 à 145 psi
Promotions
Prestations de service