Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur fileté femelle à compression PFA Parker Hannifin™
Excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et pour les applications nécessitant de résister à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
Marque:  Cole-Parmer™ 31320-51
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11770129
  • 41.73€ / 1 pièce
Expédition estimée
11-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Résistance chimique supérieure grâce à une composition en PFA durable.
  • Profitez d’un joint étanche à des pressions plus élevées.
  • Résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
  • Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé.
Spécification
Spécification
Transparent
Autoclavables
Adaptateur fileté de compression
1/4 x 1/8 po
NPT(F) 1/4 po
Compression x NPT(F)
PFA
1/8 po
Autoclave ou oxyde d’éthylène