Learn More
Cole-Parmer™ Raccord de compression de réduction Parker Hannifin™
Excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et pour les applications nécessitant de résister à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
Marque:  Cole-Parmer™ 31320-03
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11780639
  • 56.10€ / 1 pièce
Expédition estimée
15-03-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Profitez d’un joint étanche à des pressions plus élevées.
  • Résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
  • Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé.
Spécification
Spécification
Transparent
175°C
Connecteur de compression
PFA
1/2 x 1/4 po
1/4 po
375°F
150°psi
Autoclavables
Raccord union de compression de réduction
1/2 po
Autoclave ou oxyde d’éthylène