Learn More
Cole-Parmer™ Raccord de compression de réduction Parker Hannifin™
Excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et pour les applications nécessitant de résister à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
59.90€ - 96.95€
Spécification
Type de produit Raccord union de compression de réduction
Description Connecteur de compression
Autoclavable Autoclavables
Matériau PFA
Méthode de stérilisation Autoclave ou oxyde d’éthylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
12695720
Afficher les documents Détails de la promotion
Cole-Parmer™
31320-04
1/2 x 3/8 po
87.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12675720
Afficher les documents Détails de la promotion
Cole-Parmer™
31320-01
3/8 x 1/4 po Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11780639
Afficher les documents Détails de la promotion
Cole-Parmer™
31320-03
1/2 x 1/4 po Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12665720
Afficher les documents Détails de la promotion
Cole-Parmer™
31320-00
1/4 x 1/8 po Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11770639
Afficher les documents Détails de la promotion
Cole-Parmer™
31320-05
3/4 x 1/2 po Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Profitez d’un joint étanche à des pressions plus élevées.
  • Résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
  • Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé.
Spécification
Spécification
Raccord union de compression de réduction
Autoclavables
Autoclave ou oxyde d’éthylène
150°psi
175°C
Connecteur de compression
PFA
Transparent
375°F