Learn More
3M™ Filtres à particules
Filtre à particules P pour système à ventilation assistée Jupiter™, protégeant contre les poussières, brouillards et fumées.
Marque: 3M™ 7000006597
29.43 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.67500kg
Description
- Filtre à particules P pour système à ventilation assistée Jupiter™, protégeant contre les poussières, brouillards et fumées.
- S'utilise par paire
- Pour une utilisation avec l'unité filtrante 3M™ Jupiter™
Spécification
P | |
Filtres à particules P | |
Unité turbo à adduction d’air Jupiter | |
1 de chaque |