Learn More
3M™ Masque pour particules de qualité supérieure
Offre un confort exceptionnel grâce à sa conception légère et hors du visage. Le masque pour particules de qualité supérieure 3M est doté d’un matériau de filtre haute performance pour une filtration efficace et une respiration facile.
Marque: 3M™ 7100081543
25.91 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.24300kg
Description
- Confort exceptionnel grâce à sa conception légère et hors du visage
- Satisfait aux exigences spéciales du test d’obstruction pour les appareils respiratoires pouvant être utilisés sur une durée supérieure à la durée d’une prise de poste
- Le respirateur jetable de qualité supérieure offre une protection fiable et efficace contre la poussière, le brouillard et les vapeurs de métaux
- La conception robuste et durable de la coque et de la coupe lui permet d’être utilisé pendant plusieurs prises de poste et offre une sensation plus sûre
- Le masque facial peut être nettoyé pour une hygiène améliorée de l’utilisateur s’il est utilisé pendant plus d’une prise de poste (à l’aide du nettoyant pour masque facial 3M™ 105)
- Le matériau de filtre haute performance offre une filtration efficace et une respiration facile
- La grande surface du filtre permet de prolonger la durée de vie de l’appareil respiratoire
- La vanne Cool FLow™ réduit l’accumulation de chaleur pour offrir aux travailleurs une protection confortable, même dans des conditions chaudes et humides
Spécification
EN 149: FFP3D, European Community Directive 89/686/EEC, CE | |
Oui | |
Élastomère thermoplastique | |
Oui | |
Yes | |
Poussières, brouillards et vapeurs métalliques |
Coque et coupelle robustes | |
FFP2 R D | |
Particulate Respirator | |
Protection against dust, mist and Metal fumes | |
8825 |