Learn More
Fisherbrand™ Pipettes Pasteur de verre sodo-calcique
Les pipettes Pasteur sont prévues pour un usage unique en laboratoire microbiologique et sérologique.
Marque: Fisherbrand™
37.84 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 3.15000kg
Description
- Les pipettes Pasteur en verre sodocalcique constituent une bonne alternative aux pipettes en plastique
- Conformes à la norme ISO 7712
- Pipettes Pasteur à pointe fine courte ou longue (150 mm, 230 mm et 270 mm)
- Pipettes Pasteur avec et sans bouchon en coton
- Le volume de remplissage est d’environ 2 ml
- Idéales pour une utilisation avec des pipettes Fisherbrand
Spécification
Non autoclavable | |
Usage unique avec les applications de laboratoire de microbiologie et de sérologie ; pipetage de liquides ; dosage goutte à goutte de liquides et de réactifs ; distribution de quantités de liquide chauffé | |
Pointe standard | |
2 mL | |
Sans bouchon de coton | |
Pipettes Fisherbrand |
Verre Sodo-Calcique | |
1 000/paquet | |
0,07 oz. | |
230 mm | |
Oui |