Learn More
Patuline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-178335
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
149-29-1
C7H6O4
154.12
MFCD00005858
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
patulin, clavacin, expansin, clavatin, claviform, expansine, patuline, clairformin, claviformin, gigantin
4696
CHEBI:74926
4-hydroxy-4,6-dihydrofuro[3,2-c]pyran-2-one
C1C=C2C(=CC(=O)O2)C(O1)O
149-29-1
C7H6O4
154.12
MFCD00005858
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
patulin, clavacin, expansin, clavatin, claviform, expansine, patuline, clairformin, claviformin, gigantin
4696
CHEBI:74926
4-hydroxy-4,6-dihydrofuro[3,2-c]pyran-2-one
C1C=C2C(=CC(=O)O2)C(O1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Patulin
Note relative au nom 99%
Point de fusion 108.0°C to 111.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 mg
Merck Index 15, 7158
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethyl and amyl acetate,insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Patulin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.