missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PATZ1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène PATZ1
Concentration 0.53 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16804745
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
26225-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16894735
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
26225-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The protein encoded by this gene contains an A-T hook DNA binding motif which usually binds to other DNA binding structures to play an important role in chromatin modeling and transcription regulation. Its Poz domain is thought to function as a site for protein-protein interaction and is required for transcriptional repression, and the zinc-fingers comprise the DNA binding domain. Since the encoded protein has typical features of a transcription factor, it is postulated to be a repressor of gene expression. In small round cell sarcoma, this gene is fused to EWS by a small inversion of 22q, then the hybrid is thought to be translocated (t(1;22)(p36.1;q12). The rearrangement of chromosome 22 involves intron 8 of EWS and exon 1 of this gene creating a chimeric sequence containing the transactivation domain of EWS fused to zinc finger domain of this protein. This is a distinct example of an intra-chromosomal rearrangement of chromosome 22. Four alternatively spliced transcript variants are described for this gene.
Spécification

Spécification

PATZ1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q9HBE1
23598, 56218
PATZ1 Fusion Protein Ag23912
Primary
-20°C
PATZ1
0.53 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
dJ400N23, MAZR, PATZ, PATZ1, RIAZ, ZBTB19, Zinc finger protein 278, ZNF278, ZSG
Patz1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications