Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solution saline dans un tampon phosphate), 10X, pH 7,4
Non toxique pour la plupart des cellules, il est utilisé dans la recherche biologique.
52.10€ - 213.00€
Produits 3
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
15414499
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62036.K2
1 L
52.10€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15424499
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62036.K3
2 L
89.00€
2L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15434499
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62036.K7
4 L
213.00€
4L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X) is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and is used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.