Learn More
RUBIS Brucelles entièrement en plastique
Brucelles tout plastique - PBTP
Marque: RUBIS K2A
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.00630kg
Description
- Plastique PBT
- Évite les rayures sur les composants délicats
- Facile à utiliser
- Haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
Spécification
Round, Flat | |
Plastique PBT | |
Pinces brucelles | |
Antimagnétique et isolant |
4.72 in. | |
Tweezers | |
Each |