Learn More
VACUUBRAND™ Unité de pompage Chimie en PC 3012 NT VARIO™
Les systèmes de pompe complets comprennent tous les composants de la pompe dont vous avez besoin pour un pompage sans délai ! Notre système de pompe comprend un entraînement de pompe, une tête de pompe et une tubulure de pompe.
11189.40€
Spécification
Vide max. 1.1 torr (without Gas Ballast), 2.2 torr (with Gas Ballast)
Puissance (CV) 0.71 hp
Régime moteur 30 à 2400min-1
Certifications/Conformité ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
12624287
Afficher les documents Détails de la promotion
VACUUBRAND™
20743814
Fiche CEI EN 60320 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
La pompe à membrane en aluminium VACUUBRAND convient parfaitement à de nombreuses opérations et applications en laboratoire car elle est silencieuse, fonctionne sans huile et ne demande que peu de maintenance. Les membranes ont des vies particulièrement longues et séparent hermétiquement l’espace d’entraînement de la chambre de pompage pour protéger les pièces mécaniques de la corrosion. Les pompes atteignent leurs débit élevé grâce au grand volume élevé de la chambre de pompage pour un volume mort minimal. Les membranes doubles FKM, très flexibles avec toile de tissu, ont une très longue durée de vie. Les pompes fonctionnent entièrement sans huile et ne présentent aucun composant coulissant dans le circuit de gaz. Lorsqu’elles fonctionnent normalement, les pompes sont entièrement exemptes d’abrasion. Outre leur contribution à de longs intervalles d’entretien, l’absence d’abrasion élimine également la plupart des impuretés particulaires souvent générées à l’intérieur des pompes à spirales ou à pistons. Les pompes à membrane VACUUBRAND forment ainsi la solution idéale pour des applications propres.
  • membranes en sandwich en PTFE et vannes en élastomère perfluoro ou PTFE
  • Tubulure interne et raccords fabriqués en composés de PTFE/ETFE/ECTFE
  • Durées de vie exceptionnelle de la membrane grâce à la conception en sandwich en PTFE ultra-durable
  • Couvercle de tête et disque de serrage en composés fluorés avec noyau de stabilité pour des performances à long terme inégalées
  • Intervalles de maintenance très longs pour un faible coût de possession à vie
  • Nouveau système d’entraînement breveté pour un fonctionnement ultra-silencieux et à des niveaux de vibration ultra-faibles (NT)
  • Nouveau système de montage de vanne breveté pour simplifier l’accès pour les tâches de maintenance (NT)
  • Surfaces lisses pour un nettoyage aisé (NT)
  • Le nouveau système d’étanchéité produit des taux de fuite réduits pour un vide optimal amélioré (NT)
Spécification
Spécification
1.1 torr (without Gas Ballast), 2.2 torr (with Gas Ballast)
30 à 2400min-1
230 V, 50/60 Hz
PC 3012 NT VARIO
–10 à 60°C
40°C
8.4 CFM
419.1 mm
Unité de pompage pour la chimie
8
50°F
3
200/230 V
0.71 hp
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
616 x 387 x 420 mm
50 dB(A)
104°F
10°C
50/60 Hz
617.22 mm
IP40
Chemical-Resistant
Oil-Free
16 psi